Learn More
Iminodibenzyl 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11479476
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Iminodibenzyl 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479476
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11479476
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19204.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 494-19-9 | C14H13N | 195.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 494-19-9
Summenformel C14H13N
Molekulargewicht (g/mol) 195.27
MDL-Nummer MFCD00005070
InChI-Schlüssel ZSMRRZONCYIFNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym iminodibenzyl, 10,11-dihydro-5h-dibenzo b,f azepine, 10,11-dihydro-5h-dibenz b,f azepine, iminobibenzyl, 2,2'-iminodibenzyl, 2,2'-iminobibenzyl, iminodibenyl, 5h-dibenz b,f azepine, 10,11-dihydro, unii-262bx7oe3u, 10,11-dihydro-5-dibenz b,f azepine
PubChem CID 10308
SMILES C1CC2=CC=CC=C2NC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iminodibenzyl
Schmelzpunkt 105°C to 108°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Beilstein 152732
IUPAC-Name 2-Azatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,11,13-hexaen
Formelmasse 195.27
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0434540 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/12/2022 Catalog NumberA19204.14,A19204.22
ChargennummerA0429623 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/11/2022 Catalog NumberA19204.14,A19204.22
Chargennummer10209731 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA19204.14,A19204.22
ChargennummerE7426A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA19204.14,A19204.22
Chargennummer10207355 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA19204.14,A19204.22
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Name des Produkts
Iminodibenzyl 97 %, Thermo Scientific Chemicals >