Learn More
1,5-Pentamethylen-1H-tetrazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,5-Pentamethylene-1H-tetrazole |
Schmelzpunkt | 59°C to 61°C |
Siedepunkt | 194°C (12 mmHg) |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 135492 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Merck Index | 14,7141 |
Formelmasse | 138.17 |
Reinheit (%) | 98% |
Name des Produkts
1,5-Pentamethylen-1H-tetrazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur