Learn More
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylsäure, 90 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10107842
Zum Warenkorb hinzufügen
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylsäure, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10107842
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 10107842
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC33101CB
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 139022-25-6
Summenformel C8H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.15
MDL-Nummer MFCD07021498
InChI-Schlüssel ONOJJCTXSDBVSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, h-imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylicacid, 1h-imidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carboxylic acid, pubchem23163, acmc-209cig, ksc173s9l, 6-carboxyimidazo 1,2-a pyridine, imidazol 1,2-a pyridine-6-carboxylic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7075376
IUPAC-Name Imidazo[1,2-a]Pyridin-6-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CN2C=CN=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imidazo[1, 2-a]pyridine-6-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 162.15
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-carboxylsäure, 90 %, Thermo Scientific™ >