Learn More
Imidazo-[1,2-a]-pyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11916691
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Imidazo-[1,2-a]-pyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11916691 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11916691
Marke: Thermo Scientific Acros 439940250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 274-76-0 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 274-76-0
Summenformel C7H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 118.14
MDL-Nummer MFCD00005553
InChI-Schlüssel UTCSSFWDNNEEBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridine, unii-g18zbv2hxa, 1h-imidazo 1,2-a pyridine, g18zbv2hxa, pyrimidazole, 1-azaindolizine, 1,3a-diazaindene, pubchem17181, imidazo l,2-a pyridine
PubChem CID 78960
IUPAC-Name Imidazo[1,2-a]Pyridin
SMILES C1=CN2C=CC=CC2=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imidazo[1, 2-a]pyridine
Farbe Weiß
Siedepunkt 97°C to 98°C
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Menge 25 g
Formelmasse 118.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer344970 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2022 Artikelnummer439940050,439940250
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Imidazo-[1,2-a]-pyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >