Learn More
6-Bromimidazo-[1,2-a]-pyridin-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™™ Artikelnummer.: 15532303
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
6-Bromimidazo-[1,2-a]-pyridin-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™™
Artikelnummer. 15532303 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15532303
Marke: Thermo Scientific Acros 449910050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 944896-42-8
Summenformel C8H5BrN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 241.04
MDL-Nummer MFCD10698063
InChI-Schlüssel SDKJLYHPCBMDAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromoimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 6-bromoimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylicacid, 6-bromoh-imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 6-bromo-1h-imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 6-bromo-3-carboxyimidazo 1,2-a pyridine, 6-bromo-imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 6-bromo
PubChem CID 22031912
IUPAC-Name 6-Bromimidazo[1,2-a]Pyridin-3-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CN=C2C=CC(Br)=CN12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 241.04
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Bromoimidazo¢1,2-a!pyridine-3-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
6-Bromimidazo-[1,2-a]-pyridin-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™™ >