Learn More
6-Bromimidazo-[1,2-a]-pyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15457397
Zum Warenkorb hinzufügen
6-Bromimidazo-[1,2-a]-pyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457397
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 15457397
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H34453.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
It is used in organic syntheses and as pharmaceutical intermediates. The best results were obtained with lactams that could be introduced on the 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine. 1,2-dihydro-5-imidazo [1,2-a]pyridin-6-yl-6-methyl-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile hydrochloride monohydrate 6 was synthesized in 5 steps from 6-bromoimidazo[1,2-a] pyridine using [2- 14 C] cyanoacetamide as the source of the radiolabel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in organischen Synthesen und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Die besten Ergebnisse wurden mit Lactamen erzielt, die auf dem 6-Bromimidazo[1,2-a]pyridin eingeführt werden konnten. 1,2-Dihydro-5-imidazo[1,2-a]pyridin-6-yl-6-methyl-2-oxo-3-pyridincarbonitrilhydrochloridmonohydrat6 wurde in 5 Schritten aus 6-Bromimidazo[1,2-a]pyridin synthetisiert, wobei [2-14C]Cyanoacetamid als Quelle der Radiomarkierung verwendet wurde.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6188-23-4
Summenformel C7H5BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 197.035
MDL-Nummer MFCD06496200
InChI-Schlüssel FXPMFQUOGYGTAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromoimidazo 1,2-a pyridine, 6-bromoh-imidazo 1,2-a pyridine, 6-bromo-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine, 6-bromo, buttpark 154\50-43, pubchem14736, acmc-209mx4, 6-bromo-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine
PubChem CID 2795547
IUPAC-Name 6-Bromimidazo[1,2-a]Pyridin
SMILES C1=CC2=NC=CN2C=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Schmelzpunkt 78°C to 80°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen slightly soluble in water.
Formelmasse 197.03
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10188398 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberH34453.03,H34453.06
Chargennummer10188398 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH34453.03,H34453.06
Chargennummer10165842 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH34453.03,H34453.06
Chargennummer10172193 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH34453.03,H34453.06
Name des Produkts
6-Bromimidazo-[1,2-a]-pyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >