Learn More
Hypophosphorsäure, 50 % w/w wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 014142.18
52.99 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11317747
  • 54.45 CHF / 50 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Hypophosphorsäure wird hauptsächlich für die chemische Vernickelung verwendet. Sie ist an der Reduktion von Arendiazoniumsalzen beteiligt. Sie fungiert als Zusatzstoff in Fischer-Veresterungsreaktionen. Zudem dient sie als neutralisierendes Mittel, Antioxidans, Katalysator bei der Polymerisation und Polykondensation sowie als Benetzungsmittel. Ferner findet sie Verwendung bei der Formulierung von Pharmazeutika, Verfärbungen von Polymeren, Wasseraufbereitung und Gewinnung von Edelmetallen oder Nichteisenmetallen. Darüber hinaus wird sie als Bleichmittel für Kunststoffe, synthetische Fasern, Entfärbungsmittel und zur Farbstabilisierung bei der Herstellung von Chemikalien und mehreren Kunststoffen verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6303-21-5
50 g
H{3}O{2}P
Phosphinic acid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX11I049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2022 Catalog Number014142.57,014142.36,014142.18
ChargennummerW28I017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog Number014142.57,014142.36,014142.18
ChargennummerW28I018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog Number014142.57,014142.36,014142.18
ChargennummerR24I018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/06/2022 Catalog Number014142.57,014142.36,014142.18
ChargennummerP28I057 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2022 Catalog Number014142.57,014142.36,014142.18
Name des Produkts
Hypophosphorsäure, 50 % w/w wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals > 50g