Learn More
Cytiva HyClone™ CDM4Avian Pulvermedium
Entwickelt zur Herstellung von Impfstoffen unter Verwendung von Suspensionszellkulturen mit Vogelzelllinie.
Marke: Cytiva SH31035.01
Beschreibung
Das HyClone CDM4Avian Zellkulturmedium wurde zur Herstellung viraler Impfstoffe in Vogelzelllinien, wie EB66-Zellen, und zur Produktion lytischer Viren wie Masern, Influenza und japanischer Enzephalitis (JE) sowie nicht lytischer Viren wie dem modifizierten Vaccinia Ankara (MVA)-Virus entwickelt.
- Chemisch definierte (CD) Formulierung ohne tierische Bestandteile (ADCF)
- Entwickelt zur Unterstützung einer hohen Zelldichte sowie einer verbesserten viralen Infektiosität und Produktivität
- Wirtschaftliche, betriebsreduzierende Einzelformulierung zur Zellpropagation und viralen Produktion
- Entwickelt für kleine bis große Kulturanwendungen
- Erhältlich in Flüssig- und Pulverformulierungen
Spezifikation
2 bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit | |
Unsteril | |
5 L |
Pulver | |
Kein Glutamin, Kein Phenolrot, Kein Natriumhydrogencarbonat, Kein Poloxamer 188 |