Learn More
Gibco™ LV-MAX™ lentivirales Produktionssystem
Marke: Gibco™ A35684
Beschreibung
Das Gibco LV-MAX Lentivirale Produktionssystem ist das erste optimierte System, das eine skalierbare und ertragreiche lentivirale Vektor-Produktionsplattform liefert. Es basiert auf einer Suspensionskultur mit hoher Dichte von HEK 293-abgeleiteten viralen Produktionszellen, die an ein spezielles chemisch definiertes, serumfreies und proteinfreies LV-MAX Produktionsmedium angepasst sind. Die optimale Ausbeute an viralen Titern wird durch unser erweitertes Lipid-Nanopartikel-Transfektionsreagenz in Kombination mit einem neuartigen lentiviralen-spezifischen Verstärker und Supplement vermittelt. Alle Komponenten arbeiten synergetisch, um im Vergleich zu herkömmlichem Polyethylenimin (PEI) unter serumfreien Bedingungen überlegene und funktionelle lentivirale Partikel zu erzeugen.
Das LV-MAX Lentivirale Produktionssystem bietet:
- Hohe Titer—Über 1 x 108 TU/ml (Nicht konzentrierte LVVs-GFP)
- Skalierbares Suspensionssystem—Von 96-Deepwell Platten bis zu 2 l-Bioreaktoren
- Serumfrei—Eliminierung von tierischen Komponenten und damit verbundenen Risiken
- Einfache, robuste Kultur- und Transfektionsprotokolle—Leicht in aktuelle Arbeitsabläufe zur transienten Genexpression integrierbar
Die im LV-MAX Lentiviralen Produktionssystem enthaltenen Komponenten sind: zwei Fläschchen mit gefrorenen viralen Produktionazellen, ein Liter LV-MAX Produktionsmedium und ein LV-MAX Transfektionskit, was für die Produktion von 0,3 l Lentivirus ausreicht. Alle Komponenten des LV-MAX Lentiviralen Produktionssystems sind auch separat erhältlich. Ebenfalls erforderlich, aber nicht in diesem Kit enthalten, ist Gibco Opti-MEM I Reduziertes Serummedium (Kat.- Nr. 31985062).
Spezifikation
Zelllinien für die Virusproduktion | |
Lentivirales Produktionssystem | |
1 Kit | |
• 1 l LV-MAX Produktionsmedium. Bei 2 bis 8 °C lagern, vor Licht schützen. • 0,3 l LV-MAX Transfektionskit. Bei 2 bis 8 °C lagern, vor Licht schützen. • 2 Fläschchen mit viralen Produktionszellen. Bis zur Verwendung in flüssigem Stickstoff lagern. Zellen nicht bei -80 °C lagern. |
|
Suspensions-Zellkultur |
Flüssig | |
LV-MAX™ | |
Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis | |
Lentiviral, Transfektion | |
Transient |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.