Learn More
Invitrogen™ Human MRP2 Vesicles
Humane MRP2-Vesikel sind aus Insekten gewonnene aufgereinigte Plasmamembranen, die das MRP2-Transportprotein (Multidrug-Resistance-Protein, ABCC2) tragen. Der ATP-bindende Kassettentransporter ist Träger organischer Anionen und kann zur Beurteilung von Testverbindungen und Arzneimittelwechselwirkungen mit In-vitro-Assays verwendet werden.
Marke: Invitrogen™ GM0001
Beschreibung
Verwendet Human-MRP2-Vesikel für Folgendes:
- Zur Untersuchung von Wechselwirkungen zwischen Transportern und Wirkstoffkandidaten
- Potenzialbewertung für durch Transporter vermittelte Arzneimittelwechselwirkungen
- Qualitativ hochwertige Ergebnisse mit hohem Signal-Rausch-Verhältnis
Das Konzept hinter den ABC-Transporter-Vesikeln
ABC-Transporter-Vesikel sind einfach zu verwendende, effiziente Reagenzien für die frühzeitige Beurteilung von Substrat- und Wirkstoffwechselpotentialen bei Kandidatenmedikamenten. Während ABC-Transporter in der Regel den Export von Substraten aus Zellen heraus vermitteln, importieren Transporter, die auf diesen Von-innen-nach-außen-Vesikeln exprimiert werden, Substrate in die Vesikel. Es ist daher möglich, die Transportaktivität für Ihre Verbindung quantitativ zu bewerten, indem die in die Vesikel inkorporierte Menge bestimmt wird.
Klare und verlässliche Ergebnisse
Diese aus Sf9-Zellen hergestellten Vesikel, die für die Überexpression spezifischer ABC-Transporter entwickelt wurden, liefern eine hohe Transporteraktivität mit niedrigem Hintergrund und geben Ihnen ein klares Signal, wenn Ihre Verbindung ein Substrat oder Inhibitor eines bestimmten Efflux-Transporters ist.
Einzelheiten zum Transporter-Vesikel
Humane MRP2-Vesikel sind Teil einer größeren Gruppe von Transporter-Vesikeln, die als ABC-Transporter-Vesikel bekannt sind. Sie werden aus gereinigten Plasmamembranen hergestellt, die aus einem Insektenzellsystem isoliert sind (Sf9-Zellen, die mit Baculovirus transfiziert wurden) und MRP exprimieren. 2 MRP2 wird in verschiedenen Organen exprimiert und soll aufgrund seiner Lokalisierung auf der kanalikulären Plasmamembran von Hepatozyten und der Pinselrandmembran röhrenförmiger Epithelzellen eine Rolle bei der Ausscheidung verschiedener Verbindungen aus Nieren und Leber spielen.
Spezifikation
Gefroren | |
Forschungsqualität | |
Bei -80 °C lagern. | |
Trockeneis |
0.5 mL | |
Human | |
Fläschchen |