Learn More
Molecular Probes™ Avidin, HRP conjugate
Avidin, HRP-Konjugat
Marke: Molecular Probes™ 434423
253.08 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Reaktivität: HRP-Avidin reagiert mit Biotin.Anwendungen: Immunhistochemie, ELISA
Spezifikation
HRP | |
Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C). | |
Flüssig |
5 mg | |
Nasseis | |
HRP (Meerrettich-Peroxidase) |