Learn More
Socorex™ Injektionsnadeln aus Edelstahl
Socorex™ Injektionsnadeln aus Edelstahl sind zuverlässige und langlebige Luer Lock-Nadeln in bewährter Schweizer Qualität. Dazu gehört eine Spenderbox für die einfache und sichere Entfernung und Abgabe von Nadeln.
Marke:  Socorex™ 371.1030
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11847273
  • 19.45 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Edelstahl
  • Stark angeschrägt
  • Wiederverwendbar
  • Autoklavierbar
  • Inklusive Spenderbox mit Schiebedeckel zur einfachen und sicheren Entnahme der Nadeln
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Edelstahl
Stark angeschrägt
1 mm
Injektionsnadel
19 g
30 mm
Name des Produkts
Socorex™ Injektionsnadeln aus Edelstahl > Gauge: 19G; Länge: 30 mm