Learn More
Invitrogen™ Humanes IRF3, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP0205
Beschreibung
IRF-3 Synthetisches Peptid, PEP-0205, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 14 Aminosäuren nahe dem Zentrum von humanem IRF-3 überein. PEP-0205 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA-5-20087 verwendet werden.
Spezifikation
3661 | |
gereinigt | |
Humanes IRF3 | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q14653 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
IRF3 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μg | |
PBS |