missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Humanes CD268 (BAFF-Rezeptor), Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP0132
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
BAFF-Rezeptor Synthetisches Peptid, PEP-0132, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 15 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus des humanen BAFF-Rezeptors überein. PEP-0132 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 20013 verwendet werden.
Spezifikation
115650 | |
gereinigt | |
Human CD268 (BAFF-Rezeptor) | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q96RJ3 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
TNFRSF13C | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μg | |
PBS |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 8
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Invitrogen™ Humanes CD268 (BAFF-Rezeptor), Synthetisches Peptid, Invitrogen™ > 50 μg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur