Learn More
Carbolite™ CWF 11/13 Kammeröfen
Universell nutzbarer Labor-Kammerofen für den Labortisch. Carbolite™ CWF Kammerofen ist in verschiedenen Größen mit einer maximalen Betriebstemperatur von bis zu 1300 °C erhältlich
Marke: Carbolite™ CWF1105-230SN+&02-301
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 1100 °C, 1200 °C oder 1300 °C maximale Betriebstemperatur.
- 5, 13, 23, 36 oder 65 l Kammervolumen
- Carbolite Gero 301 Regler, mit einer Rampe zum Sollwert und Prozesstimer
- Weich schließende Tür an 5, 13, 21 und 23 l Modellen
- Die Doppeltür schützt den Anwender vor heißen Flächen
- Standardmäßige Funktionen für verzögerten Start/Prozesstimer
- Elementträger, Ofenöffnung und Herd aus strapazierfähigem Aluminiumoxid
- Energieeffiziente Isolierung mit geringer thermischer Masse
- Frei leitende Drahtwickelelemente für optimale Gleichmäßigkeit
- Schneller Zugriff auf Elemente und Bedienelemente vereinfacht die Wartung und Instandhaltung.
- Es stehen eine Reihe an zusätzliche Optionen zur Verfügung. Diese müssen zum Zeitpunkt des Kaufs angefordert werden.
- Übertemperaturschutz (empfohlen zum Schutz wertvoller Inhalte und für unbeaufsichtigten Betrieb)
- Eine Reihe an hochentwickelten digitalen Reglern, Multi-Segment-Programmierern und Datenloggern sind erhältlich. Diese können mit RS232-, RS485- oder Ethernet-Kommunikation ausgestattet werden.
- Verschiedene metallische Retorten für die Arbeit mit modifizierten Atmosphären bis 1150 °C
- AMS2750E Nadcap kompatible Modelle sind für Luft- und Raumfahrtanwendungen erhältlich.
Spezifikation
5 l | |
Kammerofen | |
135 x 140 x 250 mm | |
30 kg |
1100 °C | |
Programmierbarer Temperaturregler | |
585 x 375 x 485 mm | |
2400 B max., 790 B Halterung |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Carbolite™ CWF 11/13 Kammeröfen > Kapazität: 5 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur