Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adefovir dipivoxil
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 463080100
268.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16661822
  • 270.00 CHF / 10 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pulver
Adefovir dipivoxil
Tiefkühlgerät -20 °C
Normale Bedingungen
Weiß bis fast weiß
501,47
Synthetische Quelle
98,0 bis 102,0 % (Titration mit HClO4)
10 g
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0389270 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/11/2022 Catalog Number463080010,463080100
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Adefovir dipivoxil > 10 g; Glasflasche