Learn More
SCAT™ SCAT HPLC Entsorgungs-Sets, V2.0
Die HPLC-Abfallsets V2.0 sind wirtschaftliche Kombinationen für die saubere und sichere Entsorgung von Flüssigabfällen im Labor von HPLC-Systemen oder andere Analysegeräten.
Marke:  SCAT™ 307355
167.97 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17818733
  • 215.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
SCAT™ offers a complete system for safe supply and disposal of solvents in analytics. All products are compatible across generations and perfectly matched to each other.
  • Customized system with high-quality set components
  • Safety canisters made of HDPE or polypropylene material
  • Attractive price compared to single purchase
  • Ready to use, no further components necessary
Spezifikation
Spezifikation
12 L
Safety Waste Cap, 2 x 2.3 mm OD PFA Fittings, 2 x 3.2 mm OD PFA Fittings, Tube Connector (5 to 11.5 mm ID), GL14 Connection for Exhaust Filter, 12 L Canister (S60/61), Exhaust Filter M with Splash Guard and Change Indicator
Set 4
HPLC Systems
S60/61
Name des Produkts
SCAT™ SCAT HPLC Entsorgungs-Sets, V2.0 > HPLC Waste Set; Thread Size: S60/61; Type: Set 4; Volume (Metric): 12 L