Learn More
Masterflex™ Digitaler L/S™ Prozessantrieb
Transfer, Dosieren und Messen in Laborprozessen und bei Nassanwendungen
Marke:  Masterflex™ 07575-30
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15273038
  • 7670.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-09-2025
Beschreibung
  • Durchflussraten von 0,006 bis 3400 ml/min mit L/S-Schläuchen—Durchflussraten sind von Antrieb, Drehzahl, Pumpenkopf und dem Schlauchdurchmesser abhängig
  • Die Digitalschnittstelle mit LCD-Grafikdisplay zeigt Pumpenleistung und Betriebsart kontinuierlich an—kontinuierlichen Betrieb, Dosierung nach Zeit, identische Dosierung und Dosierung nach Volumen
  • Fernsteuerung mit Analogkommunikation verfügbar—Spannungs-, Stromstärken- und Kontaktschlusssteuerung verfügbar
  • Dosieren nach Volumen in ml (0,001 bis 9.999 ml), l oder gal; identisches Ausführen—1 bis 9.999 Dosierzyklen oder zeitgesteuerte Dosierung—Ein-/Aus-Zyklen (1 s bis 99 h, 59 min, 59 s pro Zyklus)
  • Die Antitropffunktion gewährleistet die Genauigkeit beim Dosieren
  • Modelle mit Sensor für offenen Kopf stoppen den Antrieb, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird (bei Verwendung mit einem mit Sensor ausgestatteten Pumpenkopf)
  • NEMA4X- (IP66)-konformes Gehäuse für Nassanwendungen
  • Mit Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl—ideal für Anwendungsfälle in der Fertigung, Pharmazeutik und Biotechnologie
Bestellinformation
Flussrate
Spezifikation
Spezifikation
115/230 V AC
1.8 m (6 ft.) Stromkabel mit IEC 320/CEE22-Buchse
30.5 cm
Ja
0,1 bis 600 U/min
3400 ml/min
23.5 cm
22.9 cm
± 0,1%
Edelstahl
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ Digitaler L/S™ Prozessantrieb > Flussrate: 3400 ml/min