Learn More
SCAT™ SCAT HPLC Entsorgungs-Sets, V2.0
Die HPLC-Abfallsets V2.0 sind wirtschaftliche Kombinationen für die saubere und sichere Entsorgung von Flüssigabfällen im Labor von HPLC-Systemen oder andere Analysegeräten.
185.00 CHF - 437.00 CHF
Produktcode | Marke | Typ | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16493789
|
SCAT™
307307 |
Set 1 | 5 L |
258.00 CHF
1 Set |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
16403799
|
SCAT™
307310 |
Set 2 | 10 L |
201.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 28-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17165501
|
SCAT™
307328 |
Set 3 | 5 L |
221.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17385343
|
SCAT™
116016 |
Set 20 | 5 l |
185.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17818733
|
SCAT™
307355 |
Set 4 | 12 L |
215.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17835704
|
SCAT™
307324 |
Set 10 | 10 L |
269.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17819273
|
SCAT™
307366 |
Set 5 | 10 L |
188.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17845714
|
SCAT™
307367 |
Set 6 | 5 L |
228.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17825704
|
SCAT™
307368 |
Set 7 | 5 L |
228.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17895714
|
SCAT™
307369 |
Set 8 | 5 L |
228.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17885714
|
SCAT™
307370 |
Set 9 | 20 L |
235.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17875714
|
SCAT™
307371 |
Set 11 | 5 L |
228.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17855714
|
SCAT™
307372 |
Set 12 | 20 L |
235.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17865714
|
SCAT™
307373 |
Set 13 | 5 L |
430.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17825724
|
SCAT™
307374 |
Set 14 | 10 L |
336.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17875704
|
SCAT™
307375 |
Set 15 | 10 L |
289.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17845704
|
SCAT™
307376 |
Set 16 | 10 L |
296.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17855704
|
SCAT™
307377 |
Set 17 | 20 L |
323.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17805724
|
SCAT™
307378 |
Set 18 | 30 L |
363.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17815724
|
SCAT™
307379 |
Set 19 | 10 L |
437.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
18606478
|
SCAT™
307380 |
Complete Solvent Collection System | 5 L |
253.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Kundenspezifisches System mit hochwertigen Set-Komponenten
- SafetyCaps des Premium-Herstellers SCAT
- Laborflaschen
- Der Preis ist im Vergleich zum Einzelkauf attraktiv
- Gebrauchsfertig, keine weiteren Komponenten erforderlich
SCAT bietet ein komplettes System für die sichere Lieferung und Entsorgung von Lösungsmitteln in der Analytik. Alle Produkte sind generationsübergreifend kompatibel und perfekt aufeinander abgestimmt.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCAT™ SCAT HPLC Entsorgungs-Sets, V2.0