Learn More
METTLER TOLEDO™ Portable pH/Conductivity/Dissolved Oxygen/Ion Meters
Water and dust proof, IP67 rated meter for portable or field measurements. Portable meters compatible with pH, conductivity, dissolved oxygen, and ion selective electrodes.
Marke: METTLER TOLEDO™ 30207953
449.75 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Staubdicht
- Wasserfest
- Schutzart IP67
- pH-, Redox/ORP-, Leitfähigkeits-, gelöste Sauerstoff- und ISE-Messfähigkeit (modellabhängig)
- Kompatibel mit vielen Elektroden der Schutzart IP67 für jede Anwendung
- Kompatibel mit unseren ISM-Elektroden, die Kalibrierdaten erfassen und speichern können, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden
- Datenspeicher verfügbar; Kapazität modellabhängig
- Daten in einen Drucker oder eine Excel-Datei exportieren
- EasyDirect-Software zur Datenübertragung verfügbar (modellabhängig)
- Gummiholster für einhändige Messungen verfügbar
- uGo Trage- und Schutztaschen im Lieferumfang ausgewählter Kits enthalten (vollständige Liste siehe unten); verfügbar für alle tragbaren Messgeräte
Certifications
ISO 9001, ISO 14001
Spezifikation
±1 | |
250 bis 400 Stunden | |
5 | |
200 (Speicher) | |
IP 67 | |
-2 bis 20 | |
-5 °C bis +105 °C | |
Gerät, Elektrodenklemme, InLab Versatile Pro, Pufferbeutel (pH 4.01, 7.00, 9.21 und 10.00), Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Prüfbericht, Konformitätserklärung und Batterien. | |
Einkanal; pH, ORP | |
1 | |
270 g |
±0,01 | |
4x AA- oder 1,3 V-NiMH-Akkus | |
ISO 9001, ISO 14001 | |
LCD | |
-1999–1999 mV | |
0,01 bis 0,1 | |
Für Universitäten und Schulen. | |
BNC (1012 Ohm)/RCA (Klinke) (Sensor) | |
Seven2Go S2 pH/mV-Messgerät: Leichtes Kit | |
222 x 70 x 35 mm |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller