Learn More
Labcon™ Eclipse™ 20 μl Pipettenspitzen für Rainin™ LTS Pipettierer
Geringe Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
Marke:  Labcon™ 1011-700-006-9
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17527776
  • 52.76 CHF / 960 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
  • Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Autoklavierbar
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
20 μl
Unsteril
Autoklavierbar
48,3 mm
ATP-, RNase/DNase-, Endotoxin-frei
Stapelgestell
960 Spitzen/Gestell; 10 Gestelle/Karton
Ja
Nein
Polypropylenharz
Ungefiltert
klar
1,9 in.
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, USP Klasse VI
Liquid Handling
UltraFine Spitze
Ja
20 μl Rainin™ LTS-Pipettierer
Eclipse™
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Labcon™ Eclipse™ 20 μl Pipettenspitzen für Rainin™ LTS Pipettierer > Pipettenspitzen; Zertifizierungen/Konformität: ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP; Format: Stapelgestell; Sterilität: Nicht steril; Volumen (metrisch): 20 μl; Menge: 960 Spitzen/Gestell; 10 Gestelle/Karton