Learn More
Quickfit™ Soxhlet-Aufsatz aus Borosilikatglas
Entspricht BS 2071. Quickfit™ Soxhlet-Aufsätze aus Borosilikatglas entfernen lösliche Komponenten oder Verunreinigungen von Feststoffen durch wiederholtes Benetzen und Abwischen mit einem Lösungsmittel. Die breite Auswahl an Aufsätzen deckt nahezu alle Größen von Proben und Extraktionshülsen ab. Das präzise geformte konzentrisch angeordnete Siphonröhrchen sorgt für zuverlässige Leistung.
Marke: Quickfit EX5/43
Beschreibung
Konform mit BS 2071. Quickfit™ Soxhlet-Aufsätze aus Borosilikatglas entfernen lösliche Komponenten oder Verunreinigungen von Feststoffen durch wiederholtes Benetzen und Abwischen mit einem Lösungsmittel. Die breite Auswahl an Aufsätzen deckt nahezu alle Größen von Proben und Extraktionshülsen ab. Das präzise geformte konzentrisch angeordnete Siphonröhrchen sorgt für zuverlässige Leistung.
- Entspricht BS 2071
- Zur Extraktion löslicher Komponenten oder Verunreinigungen von Feststoffen durch wiederholtes Abwischen/Absaugen mit einem Lösungsmittel
- Die breite Auswahl an Aufsätzen deckt nahezu alle Größen von Proben und Extraktionshülsen ab
- Das präzise geformte konzentrisch angeordnete Siphonröhrchen sorgt für zuverlässige Leistung
Spezifikation
Soxhlet-Extraktor | |
Pyrex Borosilikatglas | |
Ideal zur Extraktion löslicher Komponenten oder Verunreinigungen von Feststoffen durch wiederholtes Abwischen/Absaugen mit einem Lösungsmittel | |
29/32 |
40 mL | |
24/29 | |
BS 2071 | |
200 mm |