Learn More
PureAire Monitoring Systems, Inc. Zubehör für Signalhorn und Stroboskop
Dank der akustischen/visuellen Warnung vereinen das Signalhorn und das Stroboskop die Merkmale eines Mini-Echolotes mit einer Xenon-Blitzleuchte. Geeignet für interne oder externe Standorte, an denen eine Kombination aus hoher Schallleistung und visuellem Signal erforderlich ist. PLC-kompatibel. Ideal für Wand- oder Plattenmontage.
312.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE / RoHS
Beschreibung 0,7 Joule Lichtenergie mit einer Blinkfrequenz von 60 Blitzen pro Minute
Durchmesser (angloamerikanisch) 3,66 in.
Höhe (angloamerikanisch) 7 in.
Höhe (metrisch) 17,78 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
16228821
Unterlagen ansehen
PureAire Monitoring Systems, Inc.
42002
Rot
312.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16238821
Unterlagen ansehen
PureAire Monitoring Systems, Inc.
42004
Blau
312.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Vollständig integrierter Xenon-Blitzstromkreis
  • Robustes ABS-Kunststoffgehäuse
  • Typ 4X, IP54
  • CE konform
  • Der LP7-Signalgeber mit akustischer/optischer Warnung kombiniert die Merkmale eines Mini-Echolotors mit einem vollständig integrierten Xenon-Blitzstromkreis. Das Ergebnis ist ein attraktives Gerät, das für interne oder externe Standorte geeignet ist, an denen eine Kombination aus hoher Schallleistung und visuellem Signal erforderlich ist.
  • Die Betriebsspannung reicht von 18 bis 30 VDC mit einer durchschnittlichen Stromaufnahme von nur 68 mA. Der LP7 hat zwei umschaltbare Tonmuster Wechselnd und Kontinuierlich.
  • Der LP7 hat einen Bereich von 82 bis 100 dB @ 10′ (92 bis 110 dB @ 1 m), abhängig vom gewählten Ton. Die Lautstärkeregelung erfolgt über einen Druckschalter, der eine 20 dB-Einstellung ermöglicht.
  • Der LP7 verfügt über eine helle Xenon-Blitzleuchte, die 0,7 Joule Lichtenergie mit einer Blinkfrequenz von 60 Blitzen pro Minute erzeugt. Die Leuchte funktioniert gemeinsam mit jedem ausgewählten Ton. Der Signalgeber des Signalmodells LP7 ist SPS-kompatibel. Er eignet sich ideal für Wand- oder Plattenmontage, bei denen eine niedrige Spannung erforderlich ist.
Certifications
CE-Zeichen
Warranty
2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
CE / RoHS
3,66 in.
17,78 cm
17,78 cm
18 – 30 VDC
17,78 cm
0,7 Joule Lichtenergie mit einer Blinkfrequenz von 60 Blitzen pro Minute
7 in.
7 in.
Strapazierfähig aus ABS
7 in.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
PureAire Monitoring Systems, Inc. Zubehör für Signalhorn und Stroboskop