Learn More
Thermo Scientific™ High Select™ Reagenzien für Phosphopeptid-Anreicherungs-Kits&
Die erweiterte High Select-Familie von Komplettkits unterstützt die Anreicherung phosphorylierter Peptide mit Fe-NTA- und TiO2-immobilisierten Harzen in Spin-Säulen-, Spitzen- und Magnet-Beads-Formaten, die für die Verwendung bei der MS-Analyse entwickelt wurden.
Marke:  Thermo Scientific™ A52283
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17727463
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Fe-NTA Magnetic Phosphopeptide Enrichment Kit
High Select™
38 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerYI377272 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2023 Catalog NumberA52283
ChargennummerYE345554 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberA52283
ChargennummerXF345553 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/06/2022 Catalog NumberA52283
ChargennummerSPECS Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/12/2021 Catalog NumberA52283
ChargennummerWL340105 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/12/2021 Catalog NumberA52283
Name des Produkts
Thermo Scientific™ High Select™ Reagenzien für Phosphopeptid-Anreicherungs-Kits& > High-Select™, Fe-NTA Magnetisches Phosphopeptid-Anreicherungskit, 0,5 ml