Learn More
Masterflex™ MasterFlex™ Mehrkanal-Pumpenkopf aus Edelstahl
Diese Mehrkanal-Pumpenköpfe gewährleisten synchronen, mehrkanaligen Durchfluss auf bis zu 8 Kanälen. Die Cole-Parmer™ MasterFlex™ Mehrkanal-Pumpenköpfe mit Mehrkanal-Rotor sind für schnelle Schlauchwechsel ohne Entfernung des Pumpenkopfes konzipiert.
Marke: Masterflex™ 07536-04
1812.79 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese Mehrkanal-Pumpenköpfe gewährleisten synchronen, mehrkanaligen Durchfluss auf bis zu 8 Kanälen.Die MasterFlex™ Mehrkanal-Pumpenköpfe mit Mehrkanal-Rotor sind für schnelle Schlauchwechsel ohne Entfernung des Pumpenkopfes konzipiert.
- Zur Beladung von Pumpenköpfen mit 1 bis 8 Kassetten
- Große und kleine Kassetten mischbar: eine große Kassette nimmt genauso viel Platz ein wie zwei kleine
- Kassettenköpfe sind mit drei oder vier Rollen erhältlich; je größer die Anzahl der Rollen, desto geringer ist die Pulsation in der Strömung
- Erfordern Antriebe mit mindestens
- 1⁄10 PS und einer maximalen Drehzahl von 600 U/min
- Mit Montagezubehör und Inbusschlüssel
Spezifikation
1.6 bis 2300 ml/min | |
3 | |
Je 1 | |
4-Kanal-Pumpenaufsatz | |
1 bis 600 U/min |
Mehrere | |
Befestigt | |
Edelstahl | |
Edelstahl |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13