Learn More
Masterflex™ MasterFlex™ Kleine Kartuschen für Mehrkanal-Kartuschenpumpenköpfe
Für schnelle Schlauchwechsel können Sie diese Kartuschen ein- und ausrasten. Cole-Parmer™ Masterflex™ L/S Kleine Kartuschen mit L/S Mehrkanal-Pumpenköpfen gewährleisten synchrones, mehrkanaliges Pumpen.
Marke: Masterflex™ 07519-85
151.49 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für schnelle Schlauchwechsel können Sie diese Kartuschen ein- und ausrasten.Masterflex™ L/S™ kleine Kartuschen mit L/S Mehrkanal-Pumpenköpfen gewährleisten synchrones, mehrkanaliges Pumpen.
- Kein Abbau des Pumpenkopfes vom Antrieb notwendig
- Zur Beladung von Pumpenköpfen mit 1 bis 8 Kassetten beladen
- Mischung aus großen und kleinen Kassetten
- Eine große Kassette nimmt genauso viel Platz ein wie zwei kleine
- Kassettenköpfe sind mit drei oder vier Rollen erhältlich; je größer die Anzahl der Rollen, desto geringer ist die Pulsation im Fluss
- Für Antriebe mit mindestens 1⁄10 PS und höchstens 600 U/min
Spezifikation
Für synchrone Mehrkanalpumpen | |
Mehrere | |
Je 1 | |
600 RPM |
Microbore 2-Stopp-Schläuche | |
Verstellbar | |
Pumpenkopf mit Schlauchkassetten |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13