Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ FlexMix™ Kalibrierlösung
Die Thermo Scientific™ Pierce™ FlexMix™ Kalibrierlösung ist eine Mischung aus 16 hochreinen, ionisierbaren Komponenten, die sowohl für die positive als auch die negative Ionisierungskalibrierung mit der Orbitrap Tribrid Gerätesteuerungs-Software 3.1 entwickelt wurden.
Marke: Thermo Scientific™ A39239
416.10 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Verbesserte Massengenauigkeit – erweiterter Massebereich verbessert die Massengenauigkeit
- Kalibrierung im positiven und negativen Modus – Einzelformulierung mit erweiterten Massenbereichen für beide Ionisationskalibrierungsmodi
- Hochgradig validiert – qualitativ hochwertige, streng getestete Formulierung mit chargenspezifischen Analysezertifikaten
- Gebrauchsfertig – Referenzstandard kann direkt in eine Spritze geladen und in das Gerät injiziert werden
- Lagerung bei Raumtemperatur bis zu 18 Monate.
Spezifikation
Massenspektrometer | |
Amin | |
Raumtemperatur | |
10 mL |
Kalibrierlösung | |
Pierce™ | |
Kalibrierung | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Acetonitrile