Learn More
Bel-Art™ H-B Durac Bodenanalyse ASTM-Hydrometer
Diese Hydrometer werden zur Bestimmung der relativen Dichte des Bodens verwendet und entsprechen den Genauigkeitsanforderungen für ASTM-Hydrometer.
Marke:  Bel-Art™ B61894-0100
Artikelnummer. 17400284
  • 96.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Diese Hydrometer werden verwendet, um die relative Dichte des Bodens im Bereich von 0,995 bis 1,038 oder -5 bis 60 g/l (unter Verwendung einer Waage mit Volumengewicht) zu bestimmen und entsprechen den Genauigkeitsanforderungen für ASTM-Hydrometer.
    • 280 mm (11 in.) lang
    • Bleifreies Vorschaltgerät und Glas
    • Individuell serialisiert
    • Temperaturstandardisierung: 20 °C/68 °F
    • Von unserem US-Qualitätsteam per Hand inspiziert
    • Verpackt mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Genauigkeitserklärung, die auf NIST rückführbar ist
  • Hinweis: Hydrometer sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort aufbewahrt werden und nicht extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
Spezifikation
Spezifikation
280 mm
Vorschaltgerät, Glas
Bleifrei
20 °C
Genauigkeitserklärung
11 in.
0,995 bis 1,038 g/cm3
Name des Produkts
Bel-Art™ H-B Durac Bodenanalyse ASTM-Hydrometer > ASTM-Hydrometer; Bereich der relativen Dichte: 0,995 bis 1,038 g/cm3