Learn More
Kartell™ Stoßfestes Tablett aus Polystyrol
Geeignet für Lebensmittel sowie für allgemeine Laboranwendungen.
6.85 CHF - 246.00 CHF
Spezifikation
Farbe Weiß
Material Polystyrol
Typ Tablett
Zur Verwendung mit Lebensmittel und allgemeine Laboranwendungen
Form Rechteckig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11391245
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Kartell™
0570603
1.4 l
8.90 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11381245
Unterlagen ansehen
Kartell™
0570503
0.8 l
7.65 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11371205
Unterlagen ansehen
Kartell™
0570803
1,9 L
10.55 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10223951
Unterlagen ansehen
Kartell™
0570903
1.6 l
168.00 CHF
20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11351205
Unterlagen ansehen
Kartell™
0571003
2,8 L
10.05 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11311255
Unterlagen ansehen
Kartell™
0571103
5.4 l
19.85 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10459972
Unterlagen ansehen
Kartell™
0571203
3.8 l
246.00 CHF
20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11331205
Unterlagen ansehen
Kartell™
0570103
0.4 l
6.85 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10142711
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Kartell™
0571503
7.8 l
204.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit gefurchtem Fuß für Stabilität
  • Nicht autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Tablett
Rechteckig
Polystyrol
Lebensmittel und allgemeine Laboranwendungen
Nicht autoklavierbar
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Stoßfestes Tablett aus Polystyrol