Learn More
Kartell™ Stoßfestes Tablett aus Polystyrol
Geeignet für Lebensmittel sowie für allgemeine Laboranwendungen.
Marke: Kartell™ 0570603
Beschreibung
- Mit gefurchtem Fuß für Stabilität
- Nicht autoklavierbar
Spezifikation
1.4 l | |
Weiß | |
260 mm (innen), 303 mm (außen) | |
Tablett | |
Lebensmittel und allgemeine Laboranwendungen | |
Rechteckig |
303 x 151 x 42 mm | |
30 mm (innen), 42 mm (außen) | |
Polystyrol | |
110 mm (innen), 151 mm (außen) | |
20/Packung | |
Nicht autoklavierbar |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Stoßfestes Tablett aus Polystyrol > Fassungsvermögen:1.4L; Abmessungen (L x B x H):303 x 151 x 42mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur