Learn More
Kartell™ Stoßfestes Tablett aus Polystyrol
Geeignet für Lebensmittel sowie für allgemeine Laboranwendungen.
Marke:  Kartell™ 0571503
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10142711
  • 204.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit gefurchtem Fuß für Stabilität
  • Nicht autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
7.8 l
Weiß
340 mm (innen), 408 mm (außen)
Tablett
Lebensmittel und allgemeine Laboranwendungen
Rechteckig
408 x 299 x 81 mm
70 mm (innen), 81 mm (außen)
Polystyrol
240 mm (innen), 299 mm (außen)
1/Packung
Nicht autoklavierbar
Name des Produkts
Kartell™ Stoßfestes Tablett aus Polystyrol > Fassungsvermögen:7.8L; Abmessungen (L x B x H):408 x 299 x 81mm