Learn More
Kartell™ Stoßfestes Tablett aus Polystyrol
Geeignet für Lebensmittel sowie für allgemeine Laboranwendungen.
Marke: Kartell™ 0570103
Beschreibung
- Mit gefurchtem Fuß für Stabilität
- Nicht autoklavierbar
Spezifikation
0.4 l | |
Weiß | |
170 mm (innen), 201 mm (außen) | |
Tablett | |
Lebensmittel und allgemeine Laboranwendungen | |
Rechteckig |
201 x 151 x 21 mm | |
10 mm (innen), 21 mm (außen) | |
Polystyrol | |
110 mm (innen), 151 mm (außen) | |
1/Packung | |
Nicht autoklavierbar |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Stoßfestes Tablett aus Polystyrol > Fassungsvermögen:0.4L; Abmessungen (L x B x H):201 x 151 x 21mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur