Learn More
Kartell™ Stoßfestes Tablett aus Polystyrol
Geeignet für Lebensmittel sowie für allgemeine Laboranwendungen.
Marke: Kartell™ 0570903
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit gefurchtem Fuß für Stabilität
- Nicht autoklavierbar
Spezifikation
1.6 l | |
Weiß | |
140 mm (innen), 202 mm (außen) | |
Tablett | |
Lebensmittel und allgemeine Laboranwendungen | |
Rechteckig |
202 x 151 x 81 mm | |
70 mm (innen), 81 mm (außen) | |
Polystyrol | |
151 mm (außen), 90 mm (innen) | |
20/Packung | |
Nicht autoklavierbar |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Stoßfestes Tablett aus Polystyrol > Fassungsvermögen:1.6L; Abmessungen (L x B x H):202 x 151 x 81mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur