Learn More
Kartell™ Stoßfestes Tablett aus Polystyrol
Geeignet für Lebensmittel sowie für allgemeine Laboranwendungen.
Marke: Kartell™ 0570503
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit gefurchtem Fuß für Stabilität
- Nicht autoklavierbar
Spezifikation
0.8 l | |
Weiß | |
150 mm (innen), 201 mm (außen) | |
Tablett | |
Lebensmittel und allgemeine Laboranwendungen | |
Rechteckig |
201 x 151 x 41 mm | |
30 mm (innen), 41 mm (außen) | |
Polystyrol | |
100 mm (innen), 151 mm (außen) | |
20/Packung | |
Nicht autoklavierbar |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Stoßfestes Tablett aus Polystyrol > Fassungsvermögen:0.8L; Abmessungen (L x B x H):201 x 151 x 41mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur