Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES-Natriumsalz, 99 % Artikelnummer.: 10695852
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals HEPES-Natriumsalz, 99 %
Artikelnummer. 10695852
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Artikelnummer. 10695852
Marke: Thermo Scientific Chemicals 215000250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75277-39-3
Summenformel C8H17N2NaO4S
Molekulargewicht (g/mol) 260.28
MDL-Nummer MFCD00036463
InChI-Schlüssel RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazine]ethanesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 2724248
ChEBI CHEBI:46758
IUPAC-Name Natrium;2-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Ethansulfonat
SMILES [Na+].OCCN1CCN(CCS([O-])(=O)=O)CC1
Spezifikation
Extinktion (0.1 M aq. soln.), (0.1 M aq. soln.) at 0nm, 0.02 at 280nm, 0.04 at 260nm
Chemischer Name oder Material HEPES sodium salt
Extinktionsbedingungen (0.1M aq. soln.)
Namenshinweis 99%
Farbe Weiß
pH 9.5 to 10.5 (1% aq. soln.)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Formelmasse 260.27
Reinheit (%) ≥98.5% (on anhydrous substance)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0455462 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number215000010,215001000,215000250,215005000
ChargennummerA0401478 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number215000010,215001000,215000250,215005000
ChargennummerA0447794 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number215000010,215001000,215000250,215005000
ChargennummerA0443576 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2022 Catalog Number215000010,215001000,215000250,215005000
ChargennummerA0407573 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/10/2021 Catalog Number215000010,215001000,215000250,215005000
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals HEPES-Natriumsalz, 99 % >