Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 0.5 M Pufferlösung, pH 7.5 Artikelnummer.: 15433889
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 0.5 M Pufferlösung, pH 7.5
Artikelnummer. 15433889
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Artikelnummer. 15433889
Marke: Thermo Scientific Chemicals J61275.AE
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
HEPES is typically used in cell culture at concentration between 5mM to 30 mM. It is used in cell culture media, in biopharma buffer formulations (both upstream and downstream), and in diagnostic reagents. HEPES based buffers are used in purification bioprocesses of antibodies, bioactives, proteins and growth factors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
HEPES wird typischerweise in der Zellkultur bei einer Konzentration zwischen 5 mM und 30 mM verwendet. Es wird in Zellkulturmedien, in Biopharma-Pufferformulierungen (sowohl vor als auch nach dem Verfahren) und in Diagnosereagenzien verwendet. HEPES-basierte Puffer werden bei Bioprozessen zur Reinigung von Antikörpern, bioaktiven Substanzen, Proteinen und Wachstumsfaktoren verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7365-45-9
Summenformel C8H18N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 238.30
MDL-Nummer MFCD00006158
InChI-Schlüssel JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
IUPAC-Name 2-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Ethansulfonsäure
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HEPES buffer soln.
Konzentration 0,5 mM Pufferlösung
pH 7.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 mL
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP15L519 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2025 Catalog NumberJ61275.AK,J61275.AE
ChargennummerW23K514 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2024 Catalog NumberJ61275.AK,J61275.AE
ChargennummerU24K512 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/09/2024 Catalog NumberJ61275.AK,J61275.AE
ChargennummerS07K551 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/07/2024 Catalog NumberJ61275.AK,J61275.AE
ChargennummerN08K511 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2024 Catalog NumberJ61275.AK,J61275.AE
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 0.5 M Pufferlösung, pH 7.5 >