Learn More
Eppendorf™ Heißsiegelgerät S200
Bietet eine anwenderfreundliche und zuverlässige hermetische Abdichtung einer Vielzahl von Multiwell-Platten.
Marke:  Eppendorf™ 5392000005
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15343499
  • 4944.70 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Verhindert Verdampfung in der PCR
  • Einstellbare Siegeltemperaturen für mehr Flexibilität
  • Dichtet 96- und 384-Miktrotiterplatten ab
  • Verschlusszeit wählbar von 1 bis 9 Sekunden in 0.5 Sekundenschritten
  • Integrierter Thermostat verhindert Überhitzung
  • Leistungsstarker Griff für ergonomische Bedienung
  • PCR-Plattenadapter im Lieferumfang enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50/60 Hz
220 × 321 × 425 mm
96- und 384-Mikrotiterplatten
125 °C bis 200 °C in 1 °C-Schritten
100/230 V
100/230 V, 50/60 Hz
EU-Stecker
Name des Produkts
Eppendorf™ Heißsiegelgerät S200 > EU-Stecker