Learn More
Eppendorf™ Heißsiegelgerät S200
Bietet eine anwenderfreundliche und zuverlässige hermetische Abdichtung einer Vielzahl von Multiwell-Platten.
4944.70 CHF
Spezifikation
Hertz | 50/60 Hz |
---|---|
Spannung | 100/230 V |
Abmessungen (L x B x H) | 220 × 321 × 425 mm |
Elektrische Anforderungen | 100/230 V, 50/60 Hz |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 96- und 384-Mikrotiterplatten |
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15343499
|
Eppendorf™
5392000005 |
EU-Stecker |
4944.70 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Verhindert Verdampfung in der PCR
- Einstellbare Siegeltemperaturen für mehr Flexibilität
- Dichtet 96- und 384-Miktrotiterplatten ab
- Verschlusszeit wählbar von 1 bis 9 Sekunden in 0.5 Sekundenschritten
- Integrierter Thermostat verhindert Überhitzung
- Leistungsstarker Griff für ergonomische Bedienung
- PCR-Plattenadapter im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
50/60 Hz | |
220 × 321 × 425 mm | |
96- und 384-Mikrotiterplatten |
100/230 V | |
100/230 V, 50/60 Hz | |
125 °C bis 200 °C in 1 °C-Schritten |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Heißsiegelgerät S200