Learn More
BRAND™ Pulvertrichter aus PP
Hergestellt aus langlebigem, leichtem Polypropylen. Brand™ Pulvertrichter aus Polypropylen sind eine ausgezeichnete Option für den Transfer von Proben ohne Flussratenbeschränkungen.
Marke: BRAND™ 148025
46.17 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Mit kurzem, breitem Stiel
- Bietet ausgezeichnete Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
80 mm | |
Polypropylen | |
Ja | |
26 mm | |
Pulvertrichter |
23 mm | |
26 mm Schaft | |
Durchscheinend | |
20/Pckg. |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Pulvertrichter aus PP > Schaftlänge: 23 mm; Schaftdurchmesser: 15 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur