Learn More
H-B Instrument™ Hochpräzise Enviro-Safe™ FRIO-Temp™ Flüssig-Glas-Prüfthermometer
Zur Überprüfung der Probentemperatur in Tiefkühlgeräten, Kühlschränken, Inkubatoren und Öfen mit Rückführbarkeit auf NIST, DAkkS/PTB
98.90 CHF - 142.00 CHF
Spezifikation
Flaschenfüllung | Flüssig |
---|---|
Flaschengröße | 60 ml |
Zertifizierung/Konformität | ISO/IEC 17025:2005, NIST, DAkkS/PTB |
Enthält | Mehrsprachige Anweisungen, Genauigkeitserklärung, Beschichtung aus PFA-Fluorpolymer |
Unterteilung | 0,1 °C |
Produktcode | Marke | Genauigkeit | Temperaturbereich (metrisch) | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Genauigkeit | Temperaturbereich (metrisch) | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
13099162
|
H-B Instrument™
B61001-0100 |
±0,2 °C | -25°bis +5 °C | Tiefkühlgeräte | 210 mm |
133.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
13029172
![]() |
H-B Instrument™
B61001-0400 |
±0,2 °C | 25°bis 45 °C | Inkubator | 190 mm |
116.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
13009172
|
H-B Instrument™
B61001-0200 |
±0,2 °C | -2°bis +10 °C | Kühlschrank | 180 mm |
142.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
13019172
![]() |
H-B Instrument™
B61001-0300 |
±0,2 °C | 15°bis 30 °C | Inkubator | 180 mm |
141.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
13039172
|
H-B Instrument™
B61001-0500 |
±0,4 °C | 95°bis 115 °C | Ofen | 200 mm |
98.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Jedes Element ist bis auf 0.2 °C genau (0.4 °C im Falle des Hochtemperaturmodells) und verfügt über individuelle Seriennummern und eine mehrsprachige (englische, französische, deutsche, italienische, portugiesische und spanische) Präzisionserklärung, die auf NIST und DAkkS rückführbar ist.
- Thermometerfüllung: Organisch
- Divisionen: 0.1
- Flaschengröße: 60 ml
- Rückführbar auf DAkkS/PTB
- Nicht vorzertifiziert
Certifications
NIST-rückführbar, ISO/IEC 17025:2005, DAkkS/PTB
Spezifikation
Flüssig | |
ISO/IEC 17025:2005, NIST, DAkkS/PTB | |
0,1 °C |
60 ml | |
Mehrsprachige Anweisungen, Genauigkeitserklärung, Beschichtung aus PFA-Fluorpolymer |