Learn More
Graphitplatte, hochgradig ausgerichteter pyrolytischer Graphit (HOPG), 10 x 10 x 1 mm (0.394 x 0.394 x 0.039 Zoll), Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 043834.KF
518.63 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15403905
  • 533.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Graphite plate
in Schrumpffolie verpackt
MFCD00144065
1 Pc.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerJ10S046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number043834.KJ,043834.KF
ChargennummerF08X048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number043834.KJ,043834.KF
ChargennummerF06Y020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number043834.KJ,043834.KF
ChargennummerTYPICAL Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number043834.KJ,043834.KF
ChargennummerI30R05 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number043834.KJ,043834.KF
Name des Produkts
Graphitplatte, hochgradig ausgerichteter pyrolytischer Graphit (HOPG), 10 x 10 x 1 mm (0.394 x 0.394 x 0.039 Zoll), Thermo Scientific Chemicals > 1pc