Learn More
Aktivkohle, technisch, Entfärbepulver, aktiviert, Fisher Chemical Artikelnummer.: 11478103
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Aktivkohle, technisch, Entfärbepulver, aktiviert, Fisher Chemical
Code produit. 11478103 Tous les produits Fisher Chemical Produits
500 g, Kunststoffpulverbehälter, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Plastikfass
Conditionnement:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Artikelnummer. 11478103
Marke: Fisher Chemical C/4040/53
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 7440-44-0
Summenformel C
MDL-Nummer 133992
Spécification
Schmelzpunkt 3652 °C
Farbe Schwarz
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 500 g
Formelmasse 12g/mol
Physikalische Form Feststoffpulver
compliance-icons
Identifiant produit
  • Kohle - Aktivkohlepulver
Mention d'avertissement
  • Achtung
Catégorie de danger
  • Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 2
Mention de danger
  • H252-In großen Mengen selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
Conseils de prudence
  • P235+P410-Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Aktivkohle, technisch, Entfärbepulver, aktiviert, Fisher Chemical >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis