Learn More
Graphitplatte, hochgradig ausgerichteter pyrolytischer Graphit (HOPG), 10 x 10 x 1 mm (0.394 x 0.394 x 0.039 Zoll), Thermo Scientific Chemicals
533.00 CHF - 1990.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Graphite plate |
---|---|
Verpackung | in Schrumpffolie verpackt |
MDL-Nummer | MFCD00144065 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15403905
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043834.KF |
1 Pc. |
533.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15413905
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043834.KJ |
5 Pc. |
1990.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Graphite plate | |
in Schrumpffolie verpackt | |
MFCD00144065 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-955-3
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen