Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatographiepapiere, Blätter, Gütegrad FN 100
Hochreines Papier für Blotting, Chromatographie und eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Biowissenschaften und Diagnostik.
Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-527-260410N
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15952810
  • 240.02 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Beschreibung
  • Hochreines Papier.
  • Ideal für Blotting und Chromatographie.
  • Ideal für eine Vielzahl von Absorptionsanwendungen, wie sie in den Biowissenschaften und der Diagnostik üblich sind.
  • Nicht steril, Großpackung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100/Packung, 195 g/m2
0,35 mm
FN 100
410 mm
260 mm × 410 mm
Bogen
Baumwolllinter (>98 % Alpha-Zellulose; <0.04 % Asche)
260 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatographiepapiere, Blätter, Gütegrad FN 100 > 260x410 mm, 100/Packung