Learn More
RETSCH Probenteiler
Marke:  RETSCH 40.610.0002
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10432691
  • 810.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Spezifikation
Probenverteiler
12,5 mm
3 Auffangbehälter, je 1,5 l aus Zinnplatte, Ständer aus beschichtetem Stahlblech und Trennkopf aus Edelstahl
12,5 mm
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RETSCH Probenteiler > Tiefe:12,5 mm