Learn More
Gibco™ Grace's Insektenmedium, ergänzt
Grace's Insektenmedium, ergänzt
Marke: Gibco™ 11605045
115.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Grace's Insektenmedium, Supplemented, wurde ursprünglich für die Anzüchtung von Zellen aus der australischen Schmetterlingsgattung Antheraea eucalyptientwickelt. Grace's Insektenmedium, Supplemented, ist heute weit verbreitet für das Wachstum von Spodeptera frugiperda Zellen, Sf9 und Sf21.Sf9 und Sf21 Zellen werden routinemäßig zur Expression von rekombinanten Proteinen mittels BEVS (Baculovirus Expression Vector System) eingesetzt. Wir bieten viele Gibco™ Media Optionen für eine Vielzahl von Insekten-Zellkulturanwendungen an.
Rezeptur
Dieses Insektenmedium von Grace enthält Laktalbuminhydrolysat, Yeastolat, L-Glutamin und Natriumbikarbonat. Die vollständige Zusammensetzung ist verfügbar. Das Insektenmedium von Grace enthält Laktalbuminhydrolysat und Yeastolat, die in der nicht ergänzten Version häufig nicht vorkommen.
cGMP-Fertigungs- und Qualitätssystem an zwei Standorten
Gibco™ Grace's Supplemented Insektenmedium wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland, Großbritannien, hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ Grace's Supplemented Insektenmedium an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (11605-094). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485 und 9001 zertifiziert.
Das Grace's Supplemented Insektenmedium enthält Laktalbuminhydrolysat und Yeastolat und wird üblicherweise mit 10 % ergänzt Fötales Kälberserum (FBS) vor dem Gebrauch ergänzt. Das Grace's Supplemented Insektenmedium erfordert Umgebungs-CO2 um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Spezifikation
2 bis 8 °C | |
Insektenzelle | |
Grace's Insekten-Medium | |
500 ml |
Grace's Insect Medium,500 ml, supplementiert, Insect Cells, Sf21, Sf9 Cell Line, L-Glutamin, Calcium, Magnesium Inorganic Salt Type, Insect Hemolymphen-frei, Lactalbumin Hydrolysat, Yeastolate Supplements,2 bis8° C Lagertemperatur | |
Flüssig | |
Insektenzellkultur | |
Nur für Forschungszwecke Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 8
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Grace's Insektenmedium, ergänzt > 500 ml