Learn More
Gibco™ Grace's Insektenmedium, ergänzt
Weit verbreitet für das Wachstum von Spodeptera Frugiperda-Zellen, Sf9 und Sf21
Marke: Gibco™ 11605094
122.00 CHF gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Requires : Das Grace's Unsupplemented Insektenmedium erfordert Umgebungs-CO2 um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Beschreibung
Ursprünglich entwickelt für die Anzüchtung von Zellen aus der australischen Schmetterlingsgattung Antheraea eucalypti. Sf9 und Sf21 Zellen werden routinemäßig zur Expression von rekombinanten Proteinen mittels BEVS (Baculovirus Expression Vector System) eingesetzt.
- Enthält Lactalbumin-Hydrolysat, Yeastolat, L-Glutamin und Natriumbikarbonat
- cGMP-Fertigungs- und Qualitätssystem an zwei Standorten
- Wird vor der Verwendung häufig mit 10 % fötalem Kälberserum (FBS) ergänzt
Zellkultur, Insektenzellkultur, Sf9- und Sf21-Zellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 °C bis 8 °C. Vor Licht schützen Versandbedingungen: Raumtemperatur Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Insektenzelle | |
Grace's Insekten-Medium | |
Keine Insektenhämolymphe | |
Gibco™ | |
Raumtemperatur |
Sf21, Sf9 | |
Flüssig | |
Glutamin, Yeastolate, Lactalbumin Hydrolysat | |
Kalzium, Magnesium | |
500 mL |