Learn More
Corning™ Gosselin™ autoklavierbare Beutel
Zum sicheren Autoklavieren kontaminierter Produkte
Marke:  Corning™ SA03-01
58.09 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11830482
  • 108.29 CHF / 500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Beutel bestehen aus 40 μm dickem, transparentem Polypropylen
  • Breites Volumensortiment von 3 l bis 33 l
Bestellinformation
Die unbedruckten Beutel sind in Kästen verpackt. Die bedruckten Beutel sind auf Rollen verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Naturfarben
Polypropylen
500/Karton
10,03 in.
15.74 Zoll
3 l
Im klinischen, Molkerei-, Umwelt-, Industrie- und Mikrobiologieumfeld.
40 μm
500/Packung
25.5 cm
40 cm
Name des Produkts
Corning™ Gosselin™ autoklavierbare Beutel > 3 l; Polypropylen