Learn More
Justrite™ SpillSlope™ Schrankeinlegeböden
Integrierte Wannen halten ausgelaufene Flüssigkeiten zurück
Marke:  Justrite™ 29944
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11944957
  • 199.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus beständigem verzinktem Stahl
  • Die Regale leiten Verschüttungen nach hinten und unten ab
  • Jedes Regal trägt bis zu 350 lb. (159 kg) Gewicht
  • Zur vielseitigen Aufbewahrung können die Abstände auf 3 in. (7.6 cm) festgelegt werden
Spezifikation
Spezifikation
30,75 in.
Sure-Grip™ Schrank, alle zweitürigen Sicherheitswerkbänke mit 60 gal.
16 lb.
29 in.
2 in.
77,15 cm
5,08 cm
7 kg
73,7 cm
Einlegeboden für Schrank
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Justrite™ SpillSlope™ Schrankeinlegeböden > L x B 30.375 x 29 Zoll