Learn More
BRAND™ Ersatz-Bürette-Spitze
Ersatz-Bürettenspitze für den Einsatz mit kompakten Büretten, automatischen Büretten und Titratoren.
Marke: BRAND™ 11515
8.90 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus Braunglas
- Austauschspitze
- Für 25 ml- und 50 ml-Büretten
Spezifikation
Braun | |
25- und 50-ml kompakte und automatische Bürette | |
1,2 cm |
7,1 cm | |
Borosilikatglas 5.4 |